Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951032-1G OR951032-25G OR951032-5G
APOSOR951032-1GEA 161 EUR
APOSOR951032-1G APOSOR951032-25G APOSOR951032-5G
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride
Formula: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236622
Núm. CAS: 70199-68-7