1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR951039-1G OR951039-25G OR951039-5G
APOSOR951039-1GEA 56.7 EUR
APOSOR951039-1G APOSOR951039-25G APOSOR951039-5G
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05215232
Núm. CAS: 42142-17-6