1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951050-1G OR951050-5G
APOSOR951050-1GEA 328 EUR
APOSOR951050-1G APOSOR951050-5G
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride
Formula: C₉H₂₀N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09054662
Núm. CAS: 1177306-12-5