6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951068-1G
APOSOR951068-1GEA 95.7 EUR
APOSOR951068-1G
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00541472
Núm. CAS: 14026-45-0