4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951069-1G OR951069-250MG
APOSOR951069-1GEA 333 EUR
APOSOR951069-1G APOSOR951069-250MG
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040252
Núm. CAS: 17897-50-6