3-Methanesulphonyl-phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951080-1G OR951080-250MG
APOSOR951080-1GEA 580 EUR
APOSOR951080-1G APOSOR951080-250MG
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
3-Methanesulphonyl-phenol
Formula: C₇H₈O₃S
MW: 172.202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11839805
Núm. CAS: 14763-61-2