4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951082-1G OR951082-250MG
APOSOR951082-1GEA 841 EUR
APOSOR951082-1G APOSOR951082-250MG
4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
4-Methyl valeryl piperidine thioamide
Formula: C₁₁H₂₁NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179413
Núm. CAS: 289677-13-0