4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951083-1G OR951083-250MG
APOSOR951083-1GEA 806 EUR
APOSOR951083-1G APOSOR951083-250MG
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃N·ClH
MW: 183,678 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501478
Núm. CAS: 111661-47-3