4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Allyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR951103-1G OR951103-5G
APOSOR951103-1GEA 58 EUR
APOSOR951103-1G APOSOR951103-5G
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
4-N-Alloc-aminocyclohexanone
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,231 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183577
Núm. CAS: 391248-19-4