[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR951105-1G OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA 376 EUR
APOSOR951105-1G APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Formula: C₁₂H₂₁N
MW: 179,302 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07658364
Núm. CAS: 153461-22-4