2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951128-1G OR951128-250MG
APOSOR951128-1GEA 92.8 EUR
APOSOR951128-1G APOSOR951128-250MG
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044247
Núm. CAS: 742070-73-1