4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951134-1G OR951134-5G
APOSOR951134-1GEA 212 EUR
APOSOR951134-1G APOSOR951134-5G
4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261414
Núm. CAS: 202798-06-9