5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylate
OR951167-1G OR951167-250MG
APOSOR951167-1GEA 180 EUR
APOSOR951167-1G APOSOR951167-250MG
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170,166 g/mol
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03820571
Núm. CAS: 25786-72-5