4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951172-1G OR951172-250MG
APOSOR951172-1GEA 116 EUR
APOSOR951172-1G APOSOR951172-250MG
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07343826
Núm. CAS: 27746-03-8