4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951178-1G OR951178-250MG
APOSOR951178-1GEA 149 EUR
APOSOR951178-1G APOSOR951178-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196466
Núm. CAS: 13566-63-7