5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Isopropylindoline-2,3-dione
OR951185-1G OR951185-5G
APOSOR951185-1GEA 85.7 EUR
APOSOR951185-1G APOSOR951185-5G
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02947184
Núm. CAS: 150560-58-0