3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951200-1G OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA 232 EUR
APOSOR951200-1G APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07355824
Núm. CAS: 871673-24-4