1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951245-25G
APOSOR951245-25GEA 213 EUR
APOSOR951245-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021865
Núm. CAS: 1475-11-2