(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951255-25G OR951255-5G
APOSOR951255-25GEA 150 EUR
APOSOR951255-25G APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656778
Núm. CAS: 78397-14-5