4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylpyrazole-3-carboxylic Acid
OR951257-5G
APOSOR951257-5GEA 171 EUR
APOSOR951257-5G
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,113 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495896
Núm. CAS: 82231-51-4