3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951278-1G
OR951278-250MG
APOSOR951278-1GEA
364
EUR
APOSOR951278-1G
APOSOR951278-250MG
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164,247 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12153903 Núm. CAS: 825647-69-6 |