6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951302-1G
OR951302-250MG
APOSOR951302-1GEA
284
EUR
APOSOR951302-1G
APOSOR951302-250MG
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid
Formula:
C₇H₇NO₄ MW: 169,135 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12401649 Núm. CAS: 1171919-98-4 |