2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl (E)-2-Cyano-3-phenylacrylate
OR951313-1G OR951313-5G
APOSOR951313-1GEA 92.8 EUR
APOSOR951313-1G APOSOR951313-5G
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025864
Núm. CAS: 14533-86-9