Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951320-100G OR951320-25G
APOSOR951320-100GEA 237 EUR
APOSOR951320-100G APOSOR951320-25G
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565654
Núm. CAS: 78515-16-9