D-N-Benzylserine methyl ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Benzyl-D-Serine-OMe Ester, Methyl (2R)-2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate, D-N-Benzylserine Methyl Ester
OR951335-1G OR951335-5G
APOSOR951335-1GEA 159 EUR
APOSOR951335-1G APOSOR951335-5G
D-N-Benzylserine methyl ester 96%
D-N-Benzylserine methyl ester
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12198843
Núm. CAS: 131110-76-4