(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951340-25G
APOSOR951340-25GEA 159 EUR
APOSOR951340-25G
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656779
Núm. CAS: 78397-15-6