4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951389-1G OR951389-250MG
APOSOR951389-1GEA 214 EUR
APOSOR951389-1G APOSOR951389-250MG
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(4-Piperidyl)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO
MW: 157.253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178381
Núm. CAS: 57614-92-3