6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951412-1G OR951412-250MG
APOSOR951412-1GEA 435 EUR
APOSOR951412-1G APOSOR951412-250MG
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568157
Núm. CAS: 118264-04-3