1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951450-1G OR951450-250MG OR951450-5G
APOSOR951450-1GEA 290 EUR
APOSOR951450-1G APOSOR951450-250MG APOSOR951450-5G
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04970993
Núm. CAS: 704877-65-6