5-Chloro-2-furoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951451-1G OR951451-5G
APOSOR951451-1GEA 0 EUR
APOSOR951451-1G APOSOR951451-5G
5-Chloro-2-furoic acid 98%
5-Chloro-2-furoic acid
Formula: C₅H₃ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093272
Núm. CAS: 618-30-4