Methyl 4-pyridinylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(pyridin-4-yl)acetate
OR951455-25G
APOSOR951455-25GEA 325 EUR
APOSOR951455-25G
Methyl 4-pyridinylacetate
Methyl 4-pyridinylacetate
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C
Pto. de fusión: 8…8,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00972014
Núm. CAS: 29800-89-3