Ethyl alfa-amino butyrate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-Aminobutyrate Hydrochloride
OR951485-5G
APOSOR951485-5GEA 105 EUR
APOSOR951485-5G
Ethyl alfa-amino butyrate hydrochloride 98%
Ethyl alfa-amino butyrate hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689937
Núm. CAS: 55410-21-4