4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951509-1G OR951509-250MG
APOSOR951509-1GEA 415 EUR
APOSOR951509-1G APOSOR951509-250MG
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186282
Núm. CAS: 164648-76-4