6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Methoxy-3-pyridineacetic Acid
OR951528-1G
OR951528-5G
APOSOR951528-1GEA
58
EUR
APOSOR951528-1G
APOSOR951528-5G
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,162 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09924951 Núm. CAS: 902130-87-4 |