4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(5-Oxazolyl)phenol
OR951536-1G OR951536-250MG OR951536-5G
APOSOR951536-1GEA 128 EUR
APOSOR951536-1G APOSOR951536-250MG APOSOR951536-5G
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00207683
Núm. CAS: 1128-71-8