(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-(o-Tolyl)ethanamine hydrochloride
OR951537-100MG OR951537-250MG
APOSOR951537-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR951537-100MG APOSOR951537-250MG
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101268
Núm. CAS: 1332832-16-2