5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951560-1G
APOSOR951560-1GEA 121 EUR
APOSOR951560-1G
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620004
Núm. CAS: 511249-17-5