Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951571-1G OR951571-250MG
APOSOR951571-1GEA 393 EUR
APOSOR951571-1G APOSOR951571-250MG
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059257
Núm. CAS: 91476-82-3