5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR951572-1G OR951572-250MG
APOSOR951572-1GEA 502 EUR
APOSOR951572-1G APOSOR951572-250MG
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026344
Núm. CAS: 928821-18-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR