2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951580-1G OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA 248 EUR
APOSOR951580-1G APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234913
Núm. CAS: 410545-65-2