1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951600-1G OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA 95.7 EUR
APOSOR951600-1G APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655358
Núm. CAS: 135417-65-1