1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951602-1G OR951602-250MG
APOSOR951602-1GEA 243 EUR
APOSOR951602-1G APOSOR951602-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697530
Núm. CAS: 130473-26-6