N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951624-1G OR951624-5G
APOSOR951624-1GEA 145 EUR
APOSOR951624-1G APOSOR951624-5G
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine
Formula: C₇H₁₁NS
MW: 141,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04478205
Núm. CAS: 58255-25-7