4-Chloro-3-methylquinoline 95%

OR951626-1G OR951626-250MG
APOSOR951626-1G APOSOR951626-250MG
4-Chloro-3-methylquinoline 95%
4-Chloro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264040
Núm. CAS: 63136-60-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR