Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951639-1G OR951639-5G
APOSOR951639-1GEA 29 EUR
APOSOR951639-1G APOSOR951639-5G
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01546796
Núm. CAS: 33842-16-9