7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR951668-100MG OR951668-1G OR951668-250MG
APOSOR951668-100MGEA 161 EUR
APOSOR951668-100MG APOSOR951668-1G APOSOR951668-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile 95%
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₇H₄N₄
MW: 144,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015948
Núm. CAS: 1005206-16-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR