3-Methyl-2-oxo-butanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951671-1G OR951671-250MG OR951671-5G
APOSOR951671-1GEA 0 EUR
APOSOR951671-1G APOSOR951671-250MG APOSOR951671-5G
3-Methyl-2-oxo-butanoic acid 95%
3-Methyl-2-oxo-butanoic acid
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040427
Núm. CAS: 759-05-7