5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Methylthio)pyrimidin-5-ol
OR951682-1G OR951682-250MG
APOSOR951682-1GEA 272 EUR
APOSOR951682-1G APOSOR951682-250MG
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₆N₂OS
MW: 142,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00223737
Núm. CAS: 4874-33-3