5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951686-1G OR951686-5G
APOSOR951686-1GEA 0 EUR
APOSOR951686-1G APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01442588
Núm. CAS: 84923-70-6