1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951716-1G OR951716-250MG
APOSOR951716-1GEA 632 EUR
APOSOR951716-1G APOSOR951716-250MG
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
1-Oxaspiro[2.5]octane
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022348
Núm. CAS: 185-70-6